Läs mer
Thermo Scientific™ L-arginin-HCl för SILAC
Produktkod. p-7184491 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
50mg
Produktkod. 10425725
Brand: Thermo Scientific™ 89989
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Studera proteinuttryck med masspektrometri med massvarianter av lysin, arginin och andra aminosyror för att utföra stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkultur.
Thermo Scientific™ Tunga och lätta aminosyror används för att specifikt analysera proteinuttryck genom masspektrometri med hjälp av stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkultur (SILAC ) kvantifieringssatser.
SILAC är en kraftfull metod för att identifiera och kvantifiera relativa differentiella förändringar i komplexa proteinprover. Detta tillvägagångssätt innebär in vivo metabolisk inkorporering av“ tung“13 C- eller 15 N-märkta aminosyror till proteiner följt av masspektrometri (MS) för accelererad och omfattande identifiering, karakterisering och kvantifiering av proteiner.
Höjdpunkter:
  • Effektiv– 100% märkningsintegrering i proteiner från levande celler
  • Flexibel– olika isotoper av tunga och/eller lätta aminosyror för arginin, lysin, leucin och prolin möjliggör kvantifiering av peptider härledda från proteaser av MS-grad
  • Multiplexfunktioner– flera alternativa isotoper av arginin och lysin finns tillgängliga som möjliggör analys av flera behandlingsförhållanden i varje experiment
  • Högkvalitativa kosttillskott– tunga aminosyror med> 99% isotoprenhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Aminosyror
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Etikett eller färgämne Massisotop av aminosyra
Frakt skick Rumstemperatur
Utgångsmaterial Celler
Slutlig produkttyp Protein
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Proteinmärkning