Läs mer
L-argininhydroklorid, 98,5 till 101,5 %
Produktkod. 15855258 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15855258 1 kg Plastflaska 1kg
15875088 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15855258 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J11500.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2876.40 SEK
    2317.65 SEK / 1kg
    Save 558.75 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1119-34-2 | C6H15ClN4O2 | 210,662 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1119-34-2
Molekylformel C6H15ClN4O2
Molekylvikt (g/mol) 210.662
MDL-nummer MFCD00064550
InChI-nyckel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentansyra;hydroklorid
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine hydrochloride
Smältpunkt 216 °C (dekomposition)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel NH2C(NH)NH(CH2)3CH(NH2)COOH.HCl
Beilstein 3631658
Densitet 1.42
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 210.66
Procent renhet 98,5 till 101,5 %
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.