Läs mer
L(+)-argininhydroklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10736131 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
Produktkod. 10736131
Brand: Thermo Scientific Acros 105001000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1119-34-2
Molekylformel C6H14N4O2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 210.67
MDL-nummer MFCD00064550
InChI-nyckel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentansyra;hydroklorid
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Arginine hydrochloride
Smältpunkt 226°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Kvantitet 100 g
Merck Index 15,77
Specifik rotation + 22
Löslighetsinformation Solubility in water: 75.1g/100g (20°C)
Transmittans 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formel vikt 210.67
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.