Läs mer
L-Arginine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. p-200099190
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 g
5 g
Produktkod. 16482529
Brand: Medchem Express HYN0455A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress L-Arginine hydrochloride ((S)-(+)-Arginine hydrochloride) is the nitrogen donor for synthesis of nitric oxide, a potent vasodilator that is deficient during times of sickle cell crisis.
L-Arginine hydrochloride ((S)-(+)-Arginine hydrochloride) is the nitrogen donor for synthesis of nitric oxide, a potent vasodilator that is deficient during times of sickle cell crisis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine hydrochloride
CAS 1119-34-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H15ClN4O2
Synonym (S)-(+)-Arginine hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (474.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 210.66
Kvantitet 1 g
Formel vikt 210.66
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.