Läs mer
L-arginin, hydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11373929 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373929 100 g 100g
11383929 500 g 500g
11393929 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11373929 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210074380
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00002635
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.992
Molekylformel C6H14N4O2
InChI-nyckel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC-namn 2-amino-5-[(diaminometyliden)amino]pentansyra
Molekylvikt (g/mol) 174.20
Kvantitet 100 g
Formel vikt 210.662
Fysisk form Kristallint pulver