missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-arginin, hydroklorid, MP Biomedicals™

Produktkod. 11383929 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11383929

Brand: MP Biomedicals 0210074390

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

MDL-nummer MFCD00002635
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.992
Molekylformel C6H15ClN4O2
InChI-nyckel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
LEDER [H+].[Cl-].N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC-namn väte (2S)-2-amino-5-[(diaminometyliden)amino]pentansyraklorid
Molekylvikt (g/mol) 210.66
Kvantitet 500 g
Formel vikt 210.662
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.