Läs mer
L-arginin, hydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11393929 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393929 1 kg 1kg
11373929 100 g 100g
11383929 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393929 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210074391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4530.00 SEK
    4311.51 SEK / 1kg
    Save 218.49 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 1119-34-2 | C6H15ClN4O2 | 210.66 g/mol
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00002635
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.992
Molekylformel C6H15ClN4O2
InChI-nyckel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
LEDER [H+].[Cl-].N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentansyra
Molekylvikt (g/mol) 210.66
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 210.662
Procent renhet 99.6%
Fysisk form Kristallint pulver