Beskrivning
L-arginin är nödvändigt för produktionen av protein. Det hjälper också till att befria kroppen från ammoniak (en avfallsprodukt). Det stimulerar frisättningen av insulin genom en kväveoxidberoende mekanism. Dessutom används L-arginin för att göra kväveoxid (en förening som slappnar av blodkärlen).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Arginine Monohydrochloride |
| CAS | 1119-34-2 |
| Molekylformel | C6H15ClN4O2 |
| Synonym | l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (50 mg/ml); lätt löslig i varm alkohol; olöslig i eter. |
| InChI-nyckel | KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N |
| LEDER | C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentansyra;hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.662 |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Visa mer |