Läs mer
L-Arginine Hydrochloride, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Produktkod. 15537954 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15537954 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15537954 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 206706
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Molekylformel C6H15ClN4O2
Förpackning Poly flaska
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
InChI-nyckel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentansyra;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 210.662
Kvantitet 1 kg
PubChem CID 66250
Formel vikt 210.66
Densitet 1L = 1.42kg
Kvalitet Multi-Compendial/USP