Läs mer
L-argininhydroklorid, TRC
Produktkod. 30335938
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30335938 100 g
1 options
Produktkod. 30335938 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA769500100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Molekylformel C6 H14 N4 O2 . Cl H
Kvantitet 100 g
Synonym Arginine Hydrochloride, L-Arginine Monohydrochloride, L-Arginine Hydrochloride, Argamine, Argivene, Detoxargin, L-(+)-Arginine Monohydrochloride, Levargin, Minophagen A, NSC 203450, NSC 7914, R-Gene
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
LEDER Cl.N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-karbamimidamidopentanansyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 210.66
Formel vikt 210.0884