Läs mer
L-argininhydroklorid (vita kristaller eller kristallint pulver), Fisher BioReagents
Produktkod. 10061503
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10061503 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10061503 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP372100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Hydrokloridsaltet av L-arginin är lämpligt för användning i vävnadsodlingssystem som kräver tillsatser och har många av samma tillämpningar som L-arginin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine Hydrochloride
Smältpunkt 226 °C
Ammonium 0,02% max.
CAS 1119-34-2
Kokpunkt 235 °C
Färg Vitt
Klorid 16,58 till 17,00 %
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Tändningsrester 0,1% max.
Identifiering Godkännandetest
Analysprocentintervall 98,5 till 101,0 %
Förlust vid torkning 0,2% max.
Andra aminosyror Inte upptäckt
Molekylformel C6H15ClN4O2
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation 22 till 23° (+ eller -)
Merck Index 15, 770
Tillstånd för lösning (%T) 98,0 % min.
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
Alfa vektor Argininhydroklorid
InChI-nyckel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentansyra;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 210.662
Kvantitet 100 g
PubChem CID 66250
Formel vikt 210.58
Procent renhet 98,5 till 101,0 %
Fysisk form Fast