Läs mer
L-arginine methyl ester dihydrochloride, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10240133 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10240133 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10240133 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376680050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine methyl ester dihydrochloride
CAS 26340-89-6
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C7H18Cl2N4O2
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel NH2C(NH)N(H)(CH2)3CH(NH2)C(O)OCH3·2HCl
MDL-nummer MFCD00038948
Specifik rotation +18° to +22° (20°C, 589nm) (c=2.5, CH3OH)
Synonym l-arginine methyl ester dihydrochloride, h-arg-ome.2hcl, methyl l-argininate dihydrochloride, h-arg-ome 2hcl, l-arginine, methyl ester, dihydrochloride, s-methyl 2-amino-5-guanidinopentanoate dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-5-carbamimidamidopentanoate dihydrochloride, l-arginine, methyl ester, hydrochloride 1:2, h-arg-ome?hcl, h-arg-ome 2 hcl
InChI-nyckel XQYZOBNLCUAXLF-XRIGFGBMSA-N
LEDER COC(=O)C(CCCN=C(N)N)N.Cl.Cl
IUPAC-namn methyl (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoate;dihydrochloride
Specifikt rotationsförhållande +20° (20°C c=2.5 Chloroform)
Molekylvikt (g/mol) 261.147
Kvantitet 5 g
PubChem CID 117776
Formel vikt 261.15
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder