Läs mer
L-arginin metylester dihydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11362306
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362306 25 g 25g
11352306 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362306 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05959.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26340-89-6 | C7H18Cl2N4O2 | 261.147 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26340-89-6
Molekylformel C7H18Cl2N4O2
Molekylvikt (g/mol) 261.147
MDL-nummer MFCD00038948
InChI-nyckel XQYZOBNLCUAXLF-XRIGFGBMSA-N
PubChem CID 117776
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentanoat; dihydroklorid
LEDER COC(=O)C(CCCN=C(N)N)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine methyl ester dihydrochloride
Smältpunkt ∽190°C (decomposition)
Beilstein 4159929
Synonym l-arginine methyl ester dihydrochloride, h-arg-ome.2hcl, methyl l-argininate dihydrochloride, h-arg-ome 2hcl, l-arginine, methyl ester, dihydrochloride, s-methyl 2-amino-5-guanidinopentanoate dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-5-carbamimidamidopentanoate dihydrochloride, l-arginine, methyl ester, hydrochloride 1:2, h-arg-ome?hcl, h-arg-ome 2 hcl
Kvantitet 25 g
Formel vikt 261.15
Optisk rotation +21° (c=2.5 in Methanol)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.