Läs mer
l-Arginine, Millipore™
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | L-Arginine |
| Smältpunkt | 238°C (decomposition) |
| MDL-nummer | MFCD00002635 |
| Synonym | L-Arginine, Arg, L-Arginine |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.2 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Kvalitet | Research |