Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-argininmonohydroklorid, 98+%
Produktkod. 11457766
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457766 100 g 100g
11467766 500 g 500g
11477766 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457766 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A14730.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
L-argininmonohydroklorid (L-argininhydroklorid eller arginin HCl, CAS # 1119-34-2) är saltet av den essentiella aminosyran arginin. | CAS: 1119-34-2 | C6H15ClN4O2 | 210,662 g/mol
L-argininmonohydroklorid är en föregångare till kväveoxidsyntes som inducerar vasodilatation, där genom att avslappna blodkärlen. Det är en viktig mellanprodukt i ureacykeln och involverad i avgiftningen av kvävehaltigt avfall. Det används ofta i cellodlingsmedia och läkemedelsutveckling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • L-arginin är den vänsterhänta enantiomeren av aminosyran arginin, en essentiell aminosyra hos unga människor
  • Argininrester är vanliga komponenter i det aktiva stället i enzymer
  • Arginin är involverat i salpetersyraproduktion, och många biologiska processer är beroende av det
  • Arginin spelar en roll i immunförsvaret och i avgiftningen av kvävehaltigt avfall
Ansökan
  • L-argininmonohydroklorid är lämplig för biokemi och in vitro-forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1119-34-2
Molekylformel C6H15ClN4O2
Molekylvikt (g/mol) 210.662
MDL-nummer MFCD00064550
InChI-nyckel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentansyra;hydroklorid
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine monohydrochloride
Smältpunkt 216°C (decomposition)
Beilstein 3631658
Merck Index 14,780
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in hot alcohol.
Densitet 1.42
Kvantitet 100 g
Formel vikt 210.67
Optisk rotation +22° (c=5 in 5N HCl)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.