Läs mer
L-arginin, hydroklorid, MP Biomedicals
Produktkod. 11363929 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363929 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11363929 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210074325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 SEK
    245.37 SEK / 25g
    Save 12.63 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Reagens av hög renhet av cellkulturkvalitet, lämplig för forskning och tillverkning.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine, Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Molekylformel C6H15ClN4O2
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
InChI-nyckel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(diaminometylidenamino)pentansyra;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 210.662
Kvantitet 25 g
PubChem CID 66250
Formel vikt 210.7
Procent renhet 99.6%
Kvalitet Cellkultur