Läs mer
L-Arginine, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15527954 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15527954 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15527954 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 206606
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine
CAS 74-79-3
Molekylformel C6H14N4O2
Förpackning Poly flaska
MDL-nummer MFCD00002635
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
InChI-nyckel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC-namn 2-amino-5-[(diaminometyliden)amino]pentansyra
Molekylvikt (g/mol) 174.20
Kvantitet 1 kg
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Formel vikt 174.2
Kvalitet Multi-Compendial/USP
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Arginine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Arginine