Läs mer
L-Arginin, TRC
Produktkod. 17978864
Change view
Kvantitet:
100 mg
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17978864 25 g
17928564 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17978864 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA76950525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74-79-3
Molekylformel C6 H14 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Synonym Arginine, L- (8CI), (S)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid, A 0526, Arginine, L-(+)-Arginine, L-Arg, L-Norvaline, 5-[(aminoiminomethyl)amino]-, L-Ornithine, N5-(aminoiminomethyl)-, L-arginine C Grade, L-α-Amino-δ-guanidinovaleric acid, NSC 206269, Pentanoic acid, 2-amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-, (S)-, L-Arginine
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-karbamimidamidopentansyra
LEDER N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine
Analyt- eller komponentnamn L-Arginine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 25 g
Formel vikt 174.1117
Procent renhet >95%