Läs mer
L-Arginine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10143483
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10143483 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10143483 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP370100
Antal Pris
1 385.99 SEK / 100g
10 346.47 SEK / 100g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine
Smältpunkt 223°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 74-79-3
Arsenik (As) 1ppm max.
pH 11.4
Färg White
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Identifiering Pass Test
Analysprocentintervall 98.5 to 101.0 %
Förlust vid torkning 0.5% max.
Andra aminosyror Not Detected
Molekylformel C6H14N4O2
Förpackning Glass Bottle
MDL-nummer MFCD00002635
Rester efter antändning 0.1% max.
Specifik rotation 26.9 to 27.9° (+ or -)
Merck Index 15, 770
Tillstånd för lösning (%T) 98% min.
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
Alfa vektor Arginine
InChI-nyckel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 174.20
Kvantitet 100 g
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Formel vikt 174.2
Procent renhet 98.5 to 101.0%
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(+)-Arginine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.