Läs mer
L-Argininic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Argininic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N3O3/c7-6(8)9-3-1-2-4(10)5(11)12/h4,10H,1-3H2,(H,11,12)(H4,7,8,9)/t4-/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 175.0957 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |