Läs mer
l-Asarinin, TRC
Produktkod. 30137489
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30137489 2.5 mg 2.5mg
30134847 25 mg -
30006591 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137489 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7801602.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133-04-0
Molekylformel C20 H18 O6
Molekylvikt (g/mol) 354.35
Synonym Sesamin, (-)-Asarinin, Xanthoxyln S, (1R-(1α,3aα,4β,6aα))-5,5'-(tetrahydro-1H,3H-furo(3,4-c)furan-1,4-diyl)bis-1,3-Benzodioxole
IUPAC-namn 5-[(3S,3aS,6R,6aS)-3-(1,3-bensodioxol-5-yl)-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrofuro[3,4-c]furan-6-yl]-1,3-bensodioxol
LEDER C1Oc2ccc(cc2O1)[C@@H]3OC[C@@H]4[C@H]3CO[C@@H]4c5ccc6OCOc6c5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Asarinin
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H18O6/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19-,20+/m1/s1
Formel vikt 354.1103