missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Ascorbic Acid-1-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Ascorbic Acid-1-13C |
| CAS | 178101-88-7 |
| Molekylformel | C513CH8O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Vitamin C-1-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1/i6+1 |
| LEDER | OC([C@H]1C(O)CO)=C(O)[13C](O1)=O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-(513C)2H-furan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.12 |
| Formel vikt | 177.0354 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?