Läs mer
L-Ascorbic Acid-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Ascorbic Acid-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2?,5-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Procent renhet | >95% |