Läs mer
L-Ascorbic Acid-2-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Ascorbic Acid-2-13C |
| CAS | 178101-89-8 |
| Molekylformel | C513CH8O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Vitamin C-1-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1/i4+1 |
| LEDER | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)[13C](=C1O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-(413C)2H-furan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.12 |
| Formel vikt | 177.0354 |