Läs mer
L-Ascorbic acid 6-palmitate, 99%
Produktkod. 11343018
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343018 100 g 100g
11353018 25 g 25g
11333018 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11343018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032791.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 137-66-6 | C22H38O7 | 414.54 g/mol
L-askorbylpalmitat (Asc-6P) används tillsammans med andra fettsyraaskorbater såsom L-askorbyl oleat och L-askorbyl linoleat för att skydda celler och membran från oxidativ skada. Fettsyraaskorbatmolekyler har ökad löslighet i opolära (lipofila) miljöer. Det appliceras som fuktighetsbevarande medel och mjukgörande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-66-6
Molekylformel C22H38O7
Molekylvikt (g/mol) 414.54
MDL-nummer MFCD00005377
InChI-nyckel NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
PubChem CID 54680660
IUPAC-namn [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxi-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxietyl]hexadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ascorbic acid 6-palmitate
Smältpunkt 113°C to 114°C
Odör Pleasant
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in ethyl alcohol.
Formel vikt 414.52
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.