missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Ascorbic acid 6-palmitate, 99%

Produktkod. p-7049993
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11353018

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032791.14

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 137-66-6 | C22H38O7 | 414.54 g/mol

L-askorbylpalmitat (Asc-6P) används tillsammans med andra fettsyraaskorbater såsom L-askorbyl oleat och L-askorbyl linoleat för att skydda celler och membran från oxidativ skada. Fettsyraaskorbatmolekyler har ökad löslighet i opolära (lipofila) miljöer. Det appliceras som fuktighetsbevarande medel och mjukgörande medel.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 137-66-6
Molekylformel C22H38O7
Molekylvikt (g/mol) 414.54
MDL-nummer MFCD00005377
InChI-nyckel NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
PubChem CID 54680660
IUPAC-namn [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxi-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxietyl]hexadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Ascorbic acid 6-palmitate
Smältpunkt 113°C to 114°C
Odör Pleasant
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in ethyl alcohol.
Formel vikt 414.52
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Ascorbic acid 6-palmitate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ascorbyl palmitate

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.