Läs mer
L-Ascorbic Acid 6-Stearate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ascorbyl Stearate |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Formel vikt | 442.293 |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.59 |
| InChI-nyckel | NRHBEGWPKVFGRH-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O |
| IUPAC-namn | 2-(4,5-dihydroxy-3-oxo-2,3-dihydrofuran-2-yl)-2-hydroxyethyl octadecanoate |