Läs mer
L-askorbinsyra,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11363949 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363949 500 g 500g
11343949 25 g 25g
11353949 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363949 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210076990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    1004.85 SEK / 500g
    Save 50.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 50-81-7
Molekylformel C6H8O6
Molekylvikt (g/mol) 176.12
MDL-nummer MFCD00064328
InChI-nyckel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-namn (5R)-5-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2,5-dihydrofuran-2-on
LEDER OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ascorbic acid
Färg Vitt till gult
Densitet 1,65 g/cm3
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 500 g
Formel vikt 176.1
Fysisk form Kristallint pulver