Läs mer
L-askorbinsyra, 99+%, extra ren, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11458952 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458952 100 g 100g
11473523 500 g 500g
11483523 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458952 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/8880/48
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
L-askorbinsyra, 99+%, extra ren, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-81-7
Molekylformel C6H8O6
MDL-nummer 64328
Specifikationer
Smältpunkt 190 °C
Färg Vitt
pH 2.1 till 2.6
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 176,13 g/mol
Fysisk form Fast