Beskrivning
L-askorbinsyra, 99+%, extra ren, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 190°C |
| Färg | Vitt |
| pH | 2.1 to 2.6 |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 176.13g/mol |
| Fysisk form | Fast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- L (+)-Askorbinsyra