Läs mer
L-askorbinsyra, 99+%, extra ren, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11483523 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Produktkod. 11483523
Brand: Fisher Chemical A/8880/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
L-askorbinsyra, 99+%, extra ren, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-81-7
Molekylformel C6H8O6
MDL-nummer 64328
Specifikationer
Smältpunkt 190°C
Färg Vitt
pH 2.1 to 2.6
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 176.13g/mol
Fysisk form Fast