Läs mer
L-(+)-Askorbinsyra, 99+%
Produktkod. 11497487
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497487 500 g -
11487487 100 g 100g
11407497 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15613.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1229.10 SEK
    996.65 SEK / 500g
    Save 232.45 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176,12 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
L-askorbinsyra är ett viktigt näringsämne och antioxidant. L-askorbinsyra används ofta som processhjälpmedel eller som konserveringsmedel i vissa näringsämnen eller livsmedelskomponenter. Det används också inom industrin för syntetisk polymer, i fotobearbetning och inom metallteknik. Diverse användningar har föreslagits i kosmetika, fibrer, konservering av blod, konservering av snittade växter, rengöringsmedel och i analysreagenser.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i eter, kloroform, bensen, petroleumeter, oljor, fetter och fettlösningsmedel. L-askorbinsyra betyder att föreningens stereokemi ′är relaterad till den för den vänstervridande enantiomeren av glyceraldehyd.
Noter Stabil
i luft när den är torr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-81-7
Molekylformel C6H8O6
Molekylvikt (g/mol) 176.12
MDL-nummer MFCD00064328
InChI-nyckel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
LEDER OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Ascorbic acid
Smältpunkt 190 °C till 193 °C (dekomposition)
Densitet 1.65
Kvantitet 500 g
Beilstein 84272
Merck Index 14,830
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i eter, kloroform, bensen, petroleumeter, oljor, fetter och fettlösningsmedel. L-askorbinsyra betyder att föreningens′stereokemi är relaterad till den levorotoriska enantiomern glyceraldehyd.
Optisk rotation +21° (c=10 i vatten)
IUPAC-namn (2R)-2-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2H-furan-5-on
Formel vikt 176.12
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.