Läs mer
L-(+)-Askorbinsyra, ACS, 99+%
Produktkod. 11383288
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383288 100 g 100g
11393288 25 g 25g
11303298 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036237.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176,12 g/mol
Det är alla viktiga näringsämnen och antioxidanter. L-askorbinsyra används ofta som processhjälpmedel eller som konserveringsmedel i vissa näringsämnen eller livsmedelskomponenter. Det används också inom industrin för syntetiska polymerer, i fotobearbetning och inom metallteknik. Olika användningar har föreslagits i kosmetika, fibrer, konservering av blod, konservering av skurna växter, rengöringsmedel och i analysreagenser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-81-7
Molekylformel C6H8O6
Molekylvikt (g/mol) 176.12
MDL-nummer MFCD00064328
InChI-nyckel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-namn (2R)-2-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2H-furan-5-on
LEDER OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Ascorbic acid
Smältpunkt ∼191 °C (dekomposition)
Densitet 1.65
Kvantitet 100 g
Beilstein 84272
Merck Index 14,830
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i eter, kloroform, bensen, petroleumeter, oljor, fetter och fettlösningsmedel. L-askorbinsyra betyder att föreningens′stereokemi är relaterad till den levorotoriska enantiomern glyceraldehyd.
Formel vikt 176.12
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.