Läs mer
L-askorbinsyra ACS AR , Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15548694
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15548694 500 g Glas 500g
1 options
Produktkod. 15548694 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 440704
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 50-81-7
Molekylformel C6H8O6
Molekylvikt (g/mol) 176.12
MDL-nummer MFCD00064328
InChI-nyckel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
LEDER OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ascorbic Acid
Förpackning Glas
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn (2R)-2-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2H-furan-5-on
Formel vikt 176.13
Kvalitet ACS