Läs mer
L(+)-askorbinsyra, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11399853
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399853 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11399853 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC05151000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används vid syntes av ekologiska produkter, för farmaceutiskt bruk, som antioxidant (i livsmedelsindustrin) och inom biokemi.
  • Synonymer: Vitamin C, 3-Oxo-L-gulonsyra-g-lakton
  • Molekylformel: C 6 H 8 O 6
  • Molmassa: 176,13 g/mol
  • CAS: 50-81-7
  • EIN ECS nr.: 200-066-2
  • Tändningstemperatur: 380 °C
Specifikationer
CAS 50-81-7
Smältpunkt 190°C to 192°C (decomposition)
Tändningsrester 0.05% max
Förlust vid torkning 0.1% max (105°C)
Molekylformel C6H8O6
MDL-nummer MFCD00064328
Kvantitet 1 kg
Specifik rotation 20.5–21.5° ([a]20°/D, c=10, water)
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
Löslighetsinformation In water: 330g/L at 24°C
InChI-nyckel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
LEDER OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
IUPAC-namn (5R)-5-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2,5-dihydrofuran-2-on
Molekylvikt (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Formel vikt 176.13g/mol
Procent renhet 99.7% min (iodometric)
Kvalitet ACS-reagens