Läs mer
L(+)-Askorbinsyra, ACS-reagens
Produktkod. 10055800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10055800 100 g Plastflaska 100g
10480831 500 g Plastflaska 500g
10712354 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10055800 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 401471000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    686.59 SEK
    586.65 SEK / 100g
    Save 99.94 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-81-7
Molekylformel C6H8O6
Molekylvikt (g/mol) 176.12
MDL-nummer MFCD00064328
InChI-nyckel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-namn (2R)-2-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2H-furan-5-on
LEDER OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Ascorbic acid
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 190,0 °C till 192,0 °C
Färg Vitt till gult
Tändningsrester 0,1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 18, IV, 3038
Merck Index 15, 819
Specifik rotation +20.50
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 333 g/L (20 °C). Andra lösligheter: etanol 20 g/L (20 °C), löslig metanol och aceton, olöslig i eter, kloroform och bensen
Formel vikt 176.13
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.