Läs mer
L-askorbinsyra, certifierad AR för analys, Fisher Chemical
Produktkod. 10559950 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10559950 500 g 500g
10713791 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10559950 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/8882/53
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
C6H8O6, CAS-nummer-50-81-7, 500 g, Vitt, 176,13 g/mol, 190 grader. C, 64328, Plastkruk, 2.1 till 2.6, Fast | CAS: 50-81-7 | C6H8O6
C6H8O6, CAS-nummer-50-81-7, 500 g, vit, 176,13 g/mol, 190 grader C, 64328, pulverburk av plast, 2,1 till 2,6, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-81-7
Molekylformel C6H8O6
MDL-nummer 64328
Specifikationer
Smältpunkt 190 °C
Färg Vitt
pH 2.1 till 2.6
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 176,13 g/mol
Fysisk form Fast
Produktbeteckning
  • L (+)-Askorbinsyra