Läs mer
L-askorbinsyra kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11373949 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11373949 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11373949 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210076991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00 SEK
    1705.91 SEK / 1kg
    Save 89.09 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
Densitet 1,65 (vatten = 1)
Molekylformel C6H8O6
MDL-nummer MFCD00064328
Kvantitet 1 kg
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
InChI-nyckel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
LEDER C(C(C1C(=C(C(=O)O1)O)O)O)O
IUPAC-namn (2R)-2-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2H-furan-5-on
Molekylvikt (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Formel vikt 176.12
Fysisk form Kristallin