Läs mer
L-(+)-Askorbinsyra, elektroforesgrad, 99+%
Produktkod. 15487589
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487589 50 g 50g
15440547 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66291.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-81-7
Molekylformel C6H8O6
Molekylvikt (g/mol) 176.12
MDL-nummer MFCD00064328
InChI-nyckel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-namn (2R)-2-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2H-furan-5-on
LEDER OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Ascorbic acid
Smältpunkt 190 °C till 193 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Densitet 1.65 g/mL
Kvantitet 50 g
Beilstein 84272
Merck Index 14,830
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 0; 5 M
Formel vikt 176.12
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Elektrofores
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.