Läs mer
L-Askorbinsyra, Solstice
Produktkod. 16625813
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16625813 250 g
16605813 100 g
16615813 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16625813 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 33034H250G
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99,7-100,5 % (oxidimetrisk)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-81-7
Molekylformel C6H8O6
Molekylvikt (g/mol) 176.12
MDL-nummer MFCD00064328
InChI-nyckel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-namn (5R)-5-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2,5-dihydrofuran-2-on
LEDER OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifikationer
Förlust vid torkning Max. 0,1 %
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 g
Procent renhet 99,7 till 100,5 %
Kvalitet ACS Grade Organics
Fysisk form Kristaller