Learn More
L-askorbinsyra, Mikromol™
Product Code. 17978014
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
Product Code. Kvantitet
17978014 500 mg
1 options
Product Code. 17978014 Supplier Mikromol Supplier No. MM0166.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Add to basket
Add to basket
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
L-askorbinsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material L-Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
Analyt- eller komponentnamn L-Ascorbic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H8 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym L-Ascorbic Acid, (+)-Ascorbic acid, 100M, 3-Oxo-L-gulofuranolactone, 3-keto-L-Gulofuranolactone, Adenex, Allercorb, Antiscorbic vitamin, Antiscorbutic vitamin, Ascoltin, Ascorbajen, Ascorbic acid, Ascorbicap, Ascorbutina, Ascorell, Ascorin, Ascorteal, Ascorvit, C-L 6/PW, C-Quin, C-Vimin, Cantan, Cantaxin, Catavin C, Ce-Mi-Lin, Ce-Vi-Sol, Cebicure, Cebion, Cebione, Cecon, Cegiolan, Ceglion, Ceklin, Celaskon, Celin, Cell C, Cemagyl, Cenetone, Cereon, Cergona, Cescorbat, Cetamid, Cetane, Cetane-Caps TC, Cetebe, Cetemican, Cevalin, Cevarol, Cevatine, Cevex, Cevimin, Cevital, Cevitamic acid, Cevitamin, Cevitan, Cevitex, Cewin, Chewcee, Ciamin, Cinal, Cipca, Citrovit, Colascor, Concemin, Davitamon C, E 300, Hicee, Hybrin, IDO-C, Juvamine, Kangbingfeng, L-(+)-Ascorbic acid, L-3-Keto-threo-hexuronic acid lactone, L-Lyxoascorbic acid, L-Xyloascorbic acid, L-threo-Ascorbic acid, Laroscorbine, Lemascorb, Liqui-Cee, NSC 218455, NSC 33832, Neo-Valdrin, P 1110, Planavit C, Proscorbin, Redoxon, Ribena, Ronotec 100, Rontex 100, Rovimix C, Rovimix C-EC, Scorbu C, Secorbate, Suncoat VC 40, Testascorbic, VC 40, VC 97, Vasc, Vicelat, Vicin, Viforcit, Viscorin, Viscorin 100M, Vitace, Vitacee, Vitacimin, Vitacin, Vitamin C, Vitamisin, Vitascorbol, Vitashure 160, Xitix, L-threo-Hex-2-enonic acid, gamma-lactone
InChI formel InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
LEDER OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
IUPAC-namn (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
Molekylvikt (g/mol) 176.12
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 176,0321 g/mol