Läs mer
L-(+)-askorbinsyra, pulver, BAKER ANALYZED™ Biokemiskt reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-(+)-Ascorbic Acid |
| Förpackning | Poly flaska |
| Kvantitet | 100 g |
| Densitet | 1L = 1.65kg |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2H-furan-5-on |
| Formel vikt | 176.12 |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ Biokemiskt reagens |
| Fysisk form | Pulver |