Läs mer
L-Askorbinsyra natriumsalt, 99 %
Produktkod. 11443358
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443358 500 g 500g
11433358 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11443358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17759.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 134-03-2 | C6H10NaO6 | 201,13 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
L-askorbinsyranatriumsalt används som en antioxidant, en surhetsreglerande medel och ett antimikrobiellt medel i livsmedel. Som ett reduktionsmedel är det involverat i isoleringen av kloroplaster. Det fungerar som ett koenzym för många hydroxyleringsreaktioner. Det spelar en viktig roll för att eliminera kroniska och akuta infektioner. Den finner tillämpningar som tillsats i att torka köttprodukter som skinka och korvkött. Det används i stor utsträckning som ett näringstillskott i jordbruk och djurfoder för att främja tillväxten av unga djur och förhindra skörbjugg. Det används också som mellanprodukt vid tillverkning av olika organiska kemikalier.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i alkohol. Olösligt i kloroform och eter.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-03-2
Molekylformel C6H7NaO6
Molekylvikt (g/mol) 198.11
MDL-nummer MFCD00082340
InChI-nyckel IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
PubChem CID 131674100
IUPAC-namn natrium 5-[(1S)-1,2-dihydroxyetyl]-3-hydroxy-2,4-dioxooxolan-3-ide
LEDER [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ascorbic acid sodium salt
Smältpunkt ∼220 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 3767246
Merck Index 14,830
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol. Olöslig i kloroform och eter.
Optisk rotation +105° (c=5 i vatten)
Formel vikt 198.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.