Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-askorbinsyranatriumsalt, 99 %
Produktkod. 10123731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10123731 500 g Plastflaska 500g
10012011 5 g Glasflaska 5g
10113731 100 g Plastflaska 100g
11946881 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10123731 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 352685000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2214.46 SEK
    1908.65 SEK / 500g
    Save 305.81 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 134-03-2 | C6H7NaO6 | 198,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-03-2
Molekylformel C6H7NaO6
Molekylvikt (g/mol) 198.11
MDL-nummer MFCD00082340
InChI-nyckel IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
PubChem CID 131674100
IUPAC-namn natrium 5-[(1S)-1,2-dihydroxyetyl]-3-hydroxy-2,4-dioxooxolan-3-ide
LEDER [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ascorbic acid sodium salt
Namnnotering 99%
Smältpunkt 219,0 °C till 221,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 till 101,5 % (jodimetri)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Merck Index 15,819
Specifik rotation +104.00
Löslighetsinformation (5 % i vatten) Klar färglös till ljusgul
Formel vikt 198.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.