Läs mer
L-askorbinsyranatriumsalt, MP Biomedicals
Produktkod. 11426272 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426272 25 g 25g
11436272 500 g 500g
11446272 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426272 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210289025
Kemiska identifierare
CAS 134-03-2
Molekylformel C6H7NaO6
Molekylvikt (g/mol) 198.11
MDL-nummer MFCD00082340
InChI-nyckel IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
PubChem CID 131674100
IUPAC-namn (2R)-2-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2H-furan-5-on; molekylärt väte; natrium
LEDER [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ascorbic Acid Sodium Salt
Namnnotering Antimicrobial, Antioxidant, Reductant for the isolation of chloroplasts
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 198.11
Fysisk form Pulver