Läs mer
L-askorbinsyranatriumsalt, MP Biomedicals
Produktkod. 11446272 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446272 1 kg 1kg
11426272 25 g 25g
11436272 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446272 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210289091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3375.00 SEK
    3213.19 SEK / 1kg
    Save 161.81 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 134-03-2
Molekylformel C6H7NaO6
Molekylvikt (g/mol) 198.11
MDL-nummer MFCD00082340
InChI-nyckel IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
PubChem CID 131674100
IUPAC-namn natrium 5-[(1S)-1,2-dihydroxyetyl]-3-hydroxy-2,4-dioxooxolan-3-ide
LEDER [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ascorbic Acid Sodium Salt
Namnnotering Antimikrobiell, antioxidant, reduktionsmedel för isolering av kloroplaster
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 198.11
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver