Läs mer
Tocris Bioscience™ L-Ascorbic acid
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18063932
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. 18063932
Brand: Tocris Bioscience™ 4055/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Enhances the generation of iPSCs; increases reprogramming efficiency
Inhibitor of Cav3.2 channels (IC50 = 6.5 μM); displays no effect on Cav3.1 or Cav3.3 channels heterologously expressed in HEK 293 cells. Also enhances the generation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) from mouse and human somatic cells by increasing reprogramming efficiency. Naturally occurring antioxidant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ascorbic acid
CAS 50-81-7
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C6H8O6
Formel vikt 176.12
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 176.12