Läs mer
L-askorbinsyra, TraceSELECT™, ≥99,0 % (RT), Solstice
Produktkod. 15680800
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15680800 100 g Polyflaska 100g
1 options
Produktkod. 15680800 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 05878100G
 Begränsad artikel
I lager
TraceSELECT™ ,≥ 99,9998 % (metallbas)
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
  • Ultrarena syror, baser och salter för smältning och våt nedbrytning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
  • Provberedning för spåranalys kräver reagenser av högsta renhet; våra TraceSELECT Ultra-produkter för ultraspåranalys vid ppb- och till och med ppt-nivåer produceras genom subkokande destillation
  • Syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serien har utvecklats för provberedning och analys inom ppb (μg/kg) spårintervallet
  • förpackade i högkvalitativa behållare som passar varje produkt
  • Reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
Smältpunkt 190 °C till 194 °C
pH 1,0 till 2,0 (176 g/L vid 25 °C)
Förpackning Polyflaska
Molekylformel C6H8O6
MDL-nummer MFCD00064328
Kvantitet 100 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 84272
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
Löslighetsinformation 176 g/L vid 20 °C
InChI-nyckel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
LEDER OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
IUPAC-namn (2R)-2-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2H-furan-5-on
Molekylvikt (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Formel vikt 176,12 g/mol
Procent renhet ≥99,0 % (RT)
Kvalitet TraceSELECT