Läs mer
L-askorbinsyra (vitt kristallint pulver), Fisher BioReagents
Produktkod. 10061793
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10061793 500 g Glasflaska 500g
1 options
Produktkod. 10061793 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP351500
 Begränsad artikel
I lager
Askorbinsyra är lämplig för användning i vävnadsodlingssystem som kräver tillsatser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Alfa vektor Askorbinsyra
Kemiskt namn eller material L-Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
Smältpunkt 190 °C
Färg Gult
Densitet 1.65g/cm³
Tändningsrester 0,1% max.
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H8O6
MDL-nummer MFCD00064328
Kvantitet 500 g
Merck Index 15, 819
Specifik rotation 20,5 till 21,5° (+ eller -)
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
InChI-nyckel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
LEDER OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
IUPAC-namn (2R)-2-[(lS)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2H-furan-5-on
Molekylvikt (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Formel vikt 176.13
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Fast