Läs mer
L-askorbylpalmitat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11383959 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383959 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11383959 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210078180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 SEK
    1063.27 SEK / 100g
    Save 56.73 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ascorbyl palmitate
CAS 137-66-6
Molekylformel C22H38O7
MDL-nummer MFCD00005377
Kvantitet 100 g
Synonym ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
InChI-nyckel NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
IUPAC-namn 2-(4,5-dihydroxi-3-oxo-2,3-dihydrofuran-2-yl)-2-hydroxietylhexadekanoat
Molekylvikt (g/mol) 414.54
PubChem CID 54680660
Formel vikt 414.5
Fysisk form Fast